Learn More
NR2E3 Mouse anti-Human, Clone: 1G1D9, Proteintech
Artikelnummer. 16828425 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16828425 20 μL 20 Mikroliter
16818425 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16828425
Marke: Proteintech 664941IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
NR2E3, a NR2 Hepatocyte NF4-Like Receptor, has been suggested to affect cone cell proliferation in eye development. It has been shown to have a role in determining photoreceptor phenotype during human retinogenesis. In RD7 mice, a deletion in NR2E3 results in hereditary retinal dysplasia and degeneration. A homozygous missense mutation in NR2E3 has been linked to retinitis pigmentosa in Crypto-Jews of Belmonte. Two alternatively spliced isoforms have been documented. NR2E3 is expressed in the retina. ESTs have been isolated from cancerous human lung, colon, and ovary, and from normal human eye.
Spezifikation
Antigen NR2E3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 1G1D9
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen NR2E3
Gen-Zugriffsnummer Q9Y5X4
Gen-Alias ESCS, NR2E3, PNR, rd7, RNR, RP37
Gensymbole NR2E3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NR2E3 Fusion Protein Ag5831
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10002
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1