Learn More
NRF2, NFE2L2 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marke:  Proteintech 80593-1-RR-100UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30233587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00 €
    399.00 € / 100 Mikroliter
    Sparen 40.00 €
    9% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The NRF2, NFE2L2 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human NRF2, NFE2L2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The NRF2, NFE2L2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
NRF2, NFE2L2
1I21
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
Primary
Human, Mouse
110 kDa, 68 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunoprecipitation, ELISA
500 μg/mL
NRF2
Recombinant Protein
100 μL
4780
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody