missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NRSF Antibody (CL0381) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-42048AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NRSF Monoclonal antibody specifically detects NRSF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| NRSF | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| Neural-restrictive silencer factor, NRSFneuron restrictive silencer factor, RE1-silencing transcription factor, X2 box repressor, XBRrepressor binding to the X2 box | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q13127, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators | |
| 5978 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL0381 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur