Learn More
Tocris Bioscience™ NS 383
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18758636
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18758636 10 mg 10 Milligramm
18708256 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18758636 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5927/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ASIC blocker; active in vivo
NS 383 is an ASIC blocker (IC50 values are 0.44, 2.1 μM and no effect at rat ASIC1a, ASIC3 and ASIC2a, respectively: IC50 value = 0.12 μM at human ASIC1a with no effect at ASIC2a or ASIC3). Inhibition was also observed at heteromeric ASIC channels (IC50 values are 0.79, 0.87 and 4.5 uM at rat ASIC1a+3, ASIC1a+2a and ASIC2a+3; IC5O values are 0.33 and 0.69 uM at human ASIC1a+2a and ASIC1a+3, with no effect at ASIC2a+3). Attenuates pathophysiological nociceptive behaviors in CFA-inflamed and CCI rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Ethyl-6,7,8,9-tetrahydro-5-phenyl-1 H-pyrrolo[3,2-h]isoquinoline-2,3-dione-3-oxime
CAS 309711-59-9
Menge 10 mg
Ziel Acid-sensing Ion Channel Blockers
Summenformel C19H19N3O2