Learn More
NS-638, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16499886 50 mg
16493358 10 mg
16456087 5 mg
16454606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499886 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101428
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress NS-638 is a small nonpeptide molecule with Ca2+-channel blocking properties. K+-stimulated intracellular Ca2+-elevation is blocked with an IC50 value of 3.4 μM.
NS-638 is a small nonpeptide molecule with Ca2+-channel blocking properties. K+-stimulated intracellular Ca2+-elevation is blocked with an IC50 value of 3.4 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NS-638
CAS 150493-34-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H11ClF3N3
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 34 mg/mL (104.38 mM)
SMILES NC1=NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2N1CC3=CC=C(Cl)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 325.72
Formelmasse 325.72
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation