Learn More
Isofield™ NS300 Nicht sterile Nitril-Reinraumhandschuhe - ISO Kompatibel mit Klasse 4/5
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30178818
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30178818 Mittel 1000 Stück
30178849 Klein 1000 Stück
30178862 Groß 1000 Stück
30178810 Extragroß 1000 Stück
30178867 2XL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30178818 Lieferant Isofield™ Lieferanten-Nr. 20130M
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Isofield Der unsterile Nitrilhandschuh NS300 ist ideal für ISO Reinräume der Klasse 4 und höher. Die ultrareine NS300 wird dreifach in deionisiertem Wasser gewaschen, ist frei von Beschleunigern, hat einen niedrigen Endotoxingehalt und ist glatt genug für das doppelte Tragen. Gleichzeitig bietet sie eine strukturierte Handfläche und Finger für zusätzlichen Halt.
  • Unsterile Nitril-Reinraumhandschuhe
  • 300 mm (12 in.) Handgelenklänge
  • Beschleunigerfrei
  • Beidseitig tragbar
  • Farbe: weiß
  • Texturierte Finger
  • Bündchen mit Rollrand
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • IPA-beständige Tintenbeutel
  • Akzeptables Qualitätsniveau (AQL) 1,5
  • Niedrige Partikelanzahl ≥ 0,5 μm (Zählungen/ cm² ) < 900
  • Chemikalienspritzschutz Typ B (K, P, T)
Technische und Dokumentationskonformität
  • COA, COC – online zum Download verfügbar
  • Chemische Unschädlichkeit EN ISO 21420:2020
  • Größenangaben und Geschicklichkeit EN ISO 21420:2020 und EN ISO 374-2:2019
  • Luft- und Wasserleck EN ISO 374-2:2019
  • Chemischer Abbau EN ISO 374-4:2019
  • Chemische Permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viruspenetration EN 16604:2004
  • Endotoxintest EN 455-3
  • EU-Baumusterzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen von Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 als Produkt der Kategorie III
  • UKCA-Typenzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (2016/425) in der in britisches Recht übernommenen und geänderten Fassung als Produkt der Kategorie III.
Spezifikation
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Ja
AQL 1.5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 5,51 Millionen
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,11 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Größe Mittel
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 2,75 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
Verpackungsart Reinraumverpackung