Learn More
Isofield™ NS300 Nicht sterile Nitril-Reinraumhandschuhe - ISO Kompatibel mit Klasse 4/5
Description
- Unsterile Nitril-Reinraumhandschuhe
- 300 mm (12 in.) Handgelenklänge
- Beschleunigerfrei
- Beidseitig tragbar
- Farbe: weiß
- Texturierte Finger
- Bündchen mit Rollrand
- Geringe Endotoxinkonzentrationen
- IPA-beständige Tintenbeutel
- Akzeptables Qualitätsniveau (AQL) 1,5
- Niedrige Partikelanzahl ≥ 0,5 μm (Zählungen/ cm² ) < 900
- Chemikalienspritzschutz Typ B (K, P, T)
Technische und Dokumentationskonformität
- COA, COC – online zum Download verfügbar
- Chemische Unschädlichkeit EN ISO 21420:2020
- Größenangaben und Geschicklichkeit EN ISO 21420:2020 und EN ISO 374-2:2019
- Luft- und Wasserleck EN ISO 374-2:2019
- Chemischer Abbau EN ISO 374-4:2019
- Chemische Permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
- Viruspenetration EN 16604:2004
- Endotoxintest EN 455-3
- EU-Baumusterzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen von Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 als Produkt der Kategorie III
- UKCA-Typenzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (2016/425) in der in britisches Recht übernommenen und geänderten Fassung als Produkt der Kategorie III.
Specifications
Specifications
| Chlorinated | Ja |
| Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Ja |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 5,51 Millionen |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Show More |