Learn More
Isofield™ NS400 Nicht sterile Nitril-Reinraumhandschuhe - ISO Kompatibel mit Klasse 4/5
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30178811
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30178811 Klein 1000 Stück
30178819 Mittel 1000 Stück
30178854 Groß 1000 Stück
30178861 Extragroß 1000 Stück
30178863 2XL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30178811 Lieferant Isofield™ Lieferanten-Nr. 20340S
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die nicht sterile, verlängerte Nitrilmanschette bietet Schutz bis zum Ellbogen. ISO Reinräume der Klasse 4 und höher. Dreifach in deionisiertem Wasser gewaschen, ist das lebensmittelgeeignete NS400 mit niedrigem LPC-Wert chemisch getestet. ASTM D 6978-05 weist einen niedrigen Endotoxingehalt auf und ist glatt genug für doppeltes Tragen; die strukturierte Handfläche/Finger sorgen für zusätzlichen Halt.
  • Unsterile Nitril-Reinraumhandschuhe
  • 400 mm (16 in.) Ellbogenlänge
  • Beidseitig tragbar
  • Farbe: weiß
  • Texturierte Handfläche und Finger
  • Bündchen mit Rollrand
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • Getestet gegen eine Reihe von Chemotherapeutika
  • Entspricht der EU-Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011
  • IPA-beständige Tintenbeutel
  • Akzeptables Qualitätsniveau (AQL) 1,5
  • Niedrige Partikelanzahl ≥ 0,5 μm (Zählungen/ cm² ) < 1800
  • Chemikalienspritzschutz Typ B (K, P, T)
Technische und Dokumentationskonformität
  • COA, COC – online zum Download verfügbar
  • Chemische Unschädlichkeit EN ISO 21420:2020
  • Größenangaben und Geschicklichkeit EN ISO 21420:2020 und EN ISO 374-2:2019
  • Luft- und Wasserleck EN ISO 374-2:2019
  • Chemischer Abbau EN ISO 374-4:2019
  • Chemische Permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viruspenetration EN 16604:2004
  • Endotoxintest EN 455-3
  • EU-Baumusterzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen von Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 als Produkt der Kategorie III
  • UKCA-Typenzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (2016/425) in der in britisches Recht übernommenen und geänderten Fassung als Produkt der Kategorie III.
  • Im Vergleich zur Chemotherapie getestet ASTM D 6978-05
Specifications
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 1.5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 6,69 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,33 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,54 mil
Dicke (metrisch) 0.09 mm