Learn More
NSFL1C, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Artikelnummer. 16108556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16108556 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16108556 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00055968D01P.100ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Polyclonal Antibody
Sequence: MAAERQEALREFVAVTGAEEDRARFFLESAGWDLQIALASFYEDGGDEDIVTISQATPSSVSRGTAPSDNRVTSFRDLIHDQDEDEEEEEGQRFYAGGSERSGQQIVGPPRKKSPNELVDDLFKGAKEHGAVAVERVTKSPGETSKPRPFAGGGYRLGAAPEEESAYVAGEKRQHSSQDVHVVLKLWKSGFSLDNGELRSYQDPSNAQFLESIRRGEVPAELRRLAHGGQVNLDMEDHRDEDFVKPKGAFKAFTGEGQKLGSTAPQVLSTSSPAQQAENEAKASSSILIDESEPTTNIQIRLADGGRLVQKFNHSHRISDIRLFIVDARPAMAATSFILMTTFPNKELADESQTLKEANLLNAVIVQRLT
Spezifikation
Antigen NSFL1C
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen NSFL1 (p97) cofactor (p47)
Gen-Zugriffsnummer NM_016143
Gen-Alias MGC3347/UBX1/UBXD10/UBXN2C/dJ776F14.1/p47
Gensymbole NSFL1C
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen NSFL1C (NP_057227.2, 1 a.a. ∼ 370 a.a) full-length human protein.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55968
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Purified