Learn More
Showa Best Gloves™ NSK24™ Nitrilhandschuhe mit Innenfutter
Artikelnummer. p-8492015
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
72 Stück
Artikelnummer. 12950795
Marke: Showa Best Gloves™ BSTNSK242
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SHOWA™ NSK24™ sind hochflexible, wasserdichte, baumwollgefütterte Nitrilhandschuhe
  • Bietet ausgezeichneten Schutz gegen eine große Bandbreite an Lösungsmitteln, Ölen und Säuren
  • Bieten Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, die bei schwereren Handschuhen nicht zu finden sind
  • Die raue Oberflächenstruktur sorgt selbst bei öligen und nassen Anwendungen für Griffsicherheit
  • Innenhandschuh aus Baumwolle sorgt für zusätzlichen Komfort und Schutz
  • Farbe: Blau
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199, CE
Coating Material Nitril
Farbe Blue
Oberflächenbehandlung außen Rough
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe 9
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für ölige, fettige Anwendungen, Raffinerien, Schutz vor sechswertigem Chrom, Schutz vor Kraftstoffen, Lackierung, Mauerwerk und Lebensmittelanwendung
Farbe der Handschuhstulpe Blau
Art der Handschuhstulpe Gezackt
Auskleidungsmaterial Baumwollstrick
Länge (metrisch) 355 mm