Learn More
Showa Best Gloves™ NSK26™ Coated Nitrile Gloves
Artikelnummer. p-8492016
Click to view available options
Größe:
8
10
11
Packungsgröße:
72 Stück
Artikelnummer. 12980775
Marke: Showa Best Gloves™ NSK2608S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
SHOWA™ NSK26™ coated nitrile gloves protect the hand and arm from a wide range of chemical splashes whilst providing comfort and touch sensitivity
  • Vollständig beschichteter Nitrilhandschuh, der Schweiß absorbiert und auch bei langem Tragen Komfort und gute mechanische Beständigkeit bietet
  • Schnitt- und genähtes Design bietet Bewegungsfreiheit und Komfort beim Tragen
  • Schützt die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abrieb, mit angerauter Oberfläche für eine effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Verlängerter Schutz des Unterarms
  • Undurchlässig, ideal für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Oberfläche für mehr Tastgefühl und Griffsicherheit
  • Geringere Allergierisiken
  • Geeignet für die Verwendung in der Landwirtschaft, im Bauwesen, in der Lebensmittelverarbeitung, in der Forstwirtschaft und Fischerei, in der Fertigung, Kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Nassarbeiten
Specifications
Zertifizierung/Konformität EN 374, EN388, Lebensmittelkontakt-Richtlinie 2002 / 72 EG
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Rau
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe 8
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Agrochemikalien, Handhabung von Chemikalien, Farben, Öle, Wartung von Industriewerkzeugen, Raffinerie, Abfall- und Wasseraufbereitung
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Auskleidungsmaterial Baumwolle/Polyester
Länge (metrisch) 650 mm