Learn More
NSMCE1 Antibody, FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 18604192 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18604192 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18604192 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298533F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NSMCE1 Polyclonal antibody specifically detects NSMCE1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NSMCE1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Non-SMC element 1 homolog, non-SMC element 1 homolog (S. cerevisiae), non-structural maintenance of chromosomes element 1 homolog, NSE1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NSMCE1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 197370
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus