Learn More
NT-3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-14428
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NT-3 Polyclonal antibody specifically detects NT-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| NT-3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| HDNF, MGC129711, Nerve growth factor 2, Neurotrophic factor, neurotrophin 3, neurotrophin-3, NGF2, NGF-2, NT3, NT-3 | |
| Synthetic 15 amino acid peptide from N-Terminus of human NT-3. | |
| 50 μg | |
| Apoptosis, Cancer | |
| 4908 | |
| Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles. | |
| Purified |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?