Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ ME 4 NT Membran-Vakuumpumpen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10521705 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Stromstärke:
1,8 A
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Elektrische Anforderungen Stromstärke unitSize
10521705 CEE 230 V, 50/60 Hz 1,8 A 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10521705 Lieferant BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20731000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Für eine Vielzahl von nicht-korrosiven und nicht-verdampfenden Anwendungen. Die Pumpen der ME-Serie zeichnen sich durch ein maximales Vakuum von 52 Torr und einen flüsterleisen Motor aus.
Die ME 4 NT Die Membranvakuumtechnologie gewährleistet einen vollständig trockenen Betrieb, wodurch Ölwechsel und Überwachung überflüssig werden.
  • Reduziert Ausfallzeiten und Servicekosten
  • Innovatives Design macht eine Neukalibrierung der Hublänge überflüssig
  • Zugängliche Membranen und Ventile vereinfachen die Wartung.
  • Speziell entwickelte Pumpenköpfe ermöglichen hohe Fördermengen bei Arbeitsvakuum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 52 Torr
PS 0.24 hp
Stromstärke 1,8 A
Enthält Manuell
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 24.3 x 23.8 x 19.8 cm (9.5 x 9.4 x 7.7 in.)
Material Gehäuse/Kopfabdeckung aus Aluminiumlegierung, Membranklemmscheibe aus Aluminiumlegierung, FPM-Membran und -Ventil , FPM-O-Ringe, Anschlussschlauch aus Aluminiumlegierung, Edelstahl-Schlauchdüse, PVC-Dichtringe,
Modell ME 4 NT
Geräuschpegel 45 dB(A)
Steckertyp CEE
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 24.25 lb.
Gewicht (metrisch) 11 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 73 l/min
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 7.7 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 19.8 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 9.5 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 24.3 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 9.4 Zoll
Gesamtbreite (metrisch) 23.8 cm
Pumpentyp Membran-Vakuumpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anzahl Pumpenköpfe 2
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Anwendungen Abpumpen und Absaugen von nicht aggressiven Gasen im Allgemeinen
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 1
Maximaler Druck 16 psi (Einlass), 29 psi (Auslass)
Spannung 230 V