Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ NT Membran-Vakuumpumpen: MV2 NT
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4904887 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Stromstärke:
5,7 A
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10049592
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20738000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für verschiedenste Anwendungsbereiche mit nichtkorrosiven und nichtflüchtigen Stoffen. Die Pumpen der MV-Serie zeichnen sich durch ein Endvakuum von 0.6 Torr aus.
Verwendet Membranvakuumtechnologie für einen vollkommen trockenen Betrieb. Es muss kein Öl gewechselt oder überwacht werden.
  • Minimiert Ausfallzeiten und Wartungskosten.
  • Das einzigartige Design macht eine mühsame und langwierige Neukalibrierung der Hublänge überflüssig.
  • Individuell zugängliche Membranen und Ventile vereinfachen die Wartung.
  • Mit speziell entwickelten Pumpenköpfen für hohe Durchflussraten bei Arbeitsvakuum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 0,4 Torr
PS 0.34 hp
Stromstärke 5,7 A
Enthält Manuell
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 32.5 x 23.8 x 19.8 cm (12.7 x 9.4 x 7.7 in.)
Material Gehäuse/Kopfabdeckung aus Aluminiumlegierung, Membranklemmscheibe aus Aluminiumlegierung, FPM-Membran und -Ventil, Anschlussschlauch aus Aluminiumlegierung, PBT-Schlauchdüse, PVC-Dichtringe
Modell MV 2 NT
Geräuschpegel 45 dB (A)
Steckertyp CEE
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 36.1 lb.
Gewicht (metrisch) 16.4 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 1,3/1,4 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 7.7 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 19.8 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 12.7 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 32.5 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 9.4 Zoll
Gesamtbreite (metrisch) 23.8 cm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anzahl Pumpenköpfe 4
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Anwendungen Nicht korrosive Gase
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 4
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V