missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NT-proBNP Antibody (11D1cc), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18206821 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.2 mL
Packungsgröße:
0.20 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18206821 0.2 mL 0.20 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18206821

Marke: Novus Biologicals NB12013059AF405

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NT-proBNP Monoclonal specifically detects NT-proBNP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NT-proBNP
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 11D1cc
Konjugat Alexa Fluor 405
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein
Gensymbole NPPB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic NT-proBNP, corresponding to a.a.r. 28-45, conjugated with carrier protein.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.2 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4879
Testspezifität Human NT-proBNP and proBNP.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.