missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NT-proBNP Antibody (11D1cc), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
NT-proBNP Monoclonal antibody specifically detects NT-proBNP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NT-proBNP |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 11D1cc |
| Konjugat | Janelia Fluor 549 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic NT-proBNP, corresponding to a.a.r. 28-45, conjugated with carrier protein. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?