Learn More
NT-proBNP Antibody (11D1cc), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200067572 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.2 mL
Packungsgröße:
0.20 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18702311 0.2 mL 0.20 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18702311
Marke: Novus Biologicals NB12013059JF549
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
NT-proBNP Monoclonal antibody specifically detects NT-proBNP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NT-proBNP
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 11D1cc
Konjugat Janelia Fluor 549
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic NT-proBNP, corresponding to a.a.r. 28-45, conjugated with carrier protein.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.2 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4879
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1