missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NT-proBNP Antibody (16F3), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB200-439AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NT-proBNP Monoclonal antibody specifically detects NT-proBNP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
| NT-proBNP | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic NT-proBNP, corresponding to a.a.r. 13-27, conjugated with carrier protein. | |
| 0.2 mL | |
| Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 4879 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA | |
| 16F3 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur