missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NT-proBNP Antibody (OTI11G4), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18140993 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18140993 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18140993

Marke: Novus Biologicals NBP271213AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NT-proBNP Monoclonal specifically detects NT-proBNP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NT-proBNP
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI11G4
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein
Gensymbole NPPB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 27-102 of human BNP (NP_002512) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4879.0
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.