missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NT5C2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | NT5C2 |
|---|---|
| Konzentration | 0.13 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16874314
|
Proteintech
15223-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16864314
|
Proteintech
15223-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Purine 5-prime-nucleotidase (EC 3.1.3.5) preferentially hydrolyzes inosine 5-prime-monophosphate (IMP) and other purine nucleotides, and is allosterically activated by various compounds, including ATP. The enzyme is exclusively located in the cytoplasmic matrix of cells and may have a critical role in the maintece of a constant composition of intracellular purine/pyrimidine nucleotides in cooperation with other nucleotidases.Spezifikation
| NT5C2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P49902, Q3V1L4 | |
| 100363253, 22978, 76952 | |
| NT5C2 Fusion Protein Ag7438 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NT5C2 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 5′ nucleotidase, cytosolic II, cN II, Cytosolic 5 nucleotidase II, GMP, NT5B, NT5C2, NT5CP, PNT5 | |
| Nt5c2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts