Learn More
Invitrogen™ NTN4 Monoclonal Antibody (191633)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30534859
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534859 500 μg 500 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30534859
Marke: Invitrogen™ MA560953
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
NTN4 contains 3 laminin EGF-like domains, 1 laminin N-terminal domain and 1 NTR domain. NTN4 may play an important role in neural, kidney and vascular development. It promotes neurite elongation from olfactory bulb explants. NTN4 belongs to a family of proteins related to laminins (see LAMA1, MIM 150320) Koch et al. (2000) [PubMed 11038171].[supplied by OMIM].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NTN4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 191633
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen NTN4
Gen-Zugriffsnummer Q9HB63
Gen-Alias Beta-netrin; CDY; CDY1A; FLJ23180; FLJ77185; hepar-derived netrin-like protein; netrin 4; netrin 4; netrin-4; netrin-4; Ntn4; PRO3091; RGD1565947
Gensymbole NTN4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Netrin-4, Val26-Lys628.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 59277
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2a