missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NU2058, MedChemExpress

Artikelnummer. 16477718
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16477718 10 mg 10 Milligramm
16437586 100 mg 100 Milligramm
16423697 50 mg -
16410188 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16477718 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19316

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress NU2058 (O6-(Cyclohexylmethyl)guanine) is a potent, competitive and guanine-based CDK inhibitor with IC50s of 17 μM and 26 μM for CDK2 and CDK1. NU2058 has anti-cancer activity.

NU2058 (O6-(Cyclohexylmethyl)guanine) is a potent, competitive and guanine-based CDK inhibitor with IC50s of 17 μM and 26 μM for CDK2 and CDK1. NU2058 has anti-cancer activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material NU2058
Physikalische Form Solid
CAS 161058-83-9
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H17N5O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym O6-(Cyclohexylmethyl)guanine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (129.40 mM)
SMILES NC1=NC(OCC2CCCCC2)=C3NC=NC3=N1
Molekulargewicht (g/mol) 247.3
Formelmasse 247.3
Reinheit (%) 98.78%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.