missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NUBP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | NUBP2 |
|---|---|
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16874564
|
Proteintech
15409-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16864564
|
Proteintech
15409-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| NUBP2 | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Q68FS1, Q9R061, Q9Y5Y2 | |
| 10101, 26426, 287125 | |
| NUBP2 Fusion Protein Ag7676 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NUBP2 |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CFD1, NBP 2, NUBP1, NUBP2, Nucleotide binding protein 2 | |
| Nubp2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts