Learn More
Thermo Scientific Chemicals Helioechtrubin, 94 %, rein
Artikelnummer. 10144351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10144351 1 g Glasflasche 1 Gramm
10711745 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10144351
Marke: Thermo Scientific Chemicals 211980010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6409-77-4 | C14H11NNaO7S | 360.292 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6409-77-4
Summenformel C14H11NNaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 360.292
MDL-Nummer MFCD00078493
InChI-Schlüssel KDEATZKCHKVXGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Calciumrot, C.I. 60760
PubChem CID 131675027
IUPAC-Name 4-Amino-1,3-Dihydroxy-9,10-Dioxoanthracol-2-Sulfonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
SMILES [HH].C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C(=C3N)O)S(=O)(=O)O)O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nuklear Fast Red
Schmelzpunkt >300.0 °C
CAS Min. % 92.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 94%
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 1 g/l (25 °C).
Formelmasse 357.26
Reinheit (%) 94%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nuclear Fast Red
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.