missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Nuclear Matrix Protein p84 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA527816

Artikelnummer. 13471957

  • 580.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, PC-12, Rat-2, THOC1 shRNA-transfected 293T. Predicted reactivity: Mouse (96%), Rat (96%), Chicken (89%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

HPR1 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes TEX1 (MIM 606929), THO2 (MIM 300395), ALY (MIM 604171), and UAP56 (MIM 142560).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Nuclear Matrix Protein p84
Polyclonal
Unconjugated
Thoc1
3110002N20Rik; AW107452; HPR1; hTREX84; I79_014746; LRRGT00070; NMP-84; Nuclear matrix protein p84; P84; P84N5; THO complex 1; THO complex subunit 1; THO complex subunit 1-like protein; tho1; Thoc1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
225160, 291797, 9984
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ChIP Assay, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P59924, Q8R3N6, Q96FV9
Thoc1
Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human Nuclear Matrix Protein p84. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Avian, Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt