Få mere at vide
Invitrogen™ Nuclear Matrix Protein p84 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2205)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA557773
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30274872
  • 204.00 € / 20 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Nuclear Matrix Protein p84 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
HPR1 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes TEX1 (MIM 606929), THO2 (MIM 300395), ALY (MIM 604171), and UAP56 (MIM 142560).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Nuclear Matrix Protein p84
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
Thoc1
3110002N20Rik; AW107452; HPR1; hTREX84; I79_014746; LRRGT00070; NMP-84; Nuclear matrix protein p84; P84; P84N5; THO complex 1; THO complex subunit 1; THO complex subunit 1-like protein; tho1; Thoc1
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
225160, 291797, 9984
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
24GB2205
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P59924, Q8R3N6, Q96FV9
Thoc1
A synthesized peptide derived from human Nuclear Matrix Protein p84 (aa 350-400).
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.