missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nuclear Membrane Marker Antibody (AE-5), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-11308PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nuclear Membrane Marker Monoclonal antibody specifically detects Nuclear Membrane Marker in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Nuclear Membrane Marker | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Immunofluorescence | |
| AE-5 | |
| PBS | |
| Nuclei of myeloid leukemia biopsy cells | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur