Learn More
Nuclear Membrane Marker Antibody (NM97), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18440162 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.02 Milligramm
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18440162 0.1 mg 0.10 Milligramm
18407851 0.02 mg 0.02 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18440162
Marke: Novus Biologicals NBP2328850.1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Nuclear Membrane Marker Monoclonal antibody specifically detects Nuclear Membrane Marker in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Nuclear Membrane Marker
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon NM97
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Nuclei of myeloid leukemia biopsy cells
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ