missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nuclear Membrane Marker Antibody (NM97), Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200049115 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.02 Milligramm
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18440162 0.1 mg 0.10 Milligramm
18407851 0.02 mg 0.02 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18440162

Marke: Novus Biologicals NBP2328850.1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Nuclear Membrane Marker Monoclonal antibody specifically detects Nuclear Membrane Marker in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Nuclear Membrane Marker
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon NM97
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Nuclei of myeloid leukemia biopsy cells
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.