Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ AXG 20, Minisäulen für hochintegre DNA
Artikelnummer. 12748472
Ansicht ändern
Click to view available options
Ertrag:
20 μg
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ertrag Packungsgröße
12748472 20 μg 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12748472 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740544
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anionenaustauschchromatographie zur Reinigung von DNA aus Bakterien, Hefen und Gewebe
Die genomische DNA-Qualität ist außerordentlich hoch. Die Proben werden zuerst unter besonderen Bedingungen zur Entfernung von Erythrozyten lysiert. Nach der Inkubation mit Proteinase K wird die Probe vor dem Auftragen auf den NucleoBond™ Spalte. Nach der Elution mit Hochsalzpuffer wird die genomische DNA mit Isopropanol ausgefällt. Die mit dieser Methode aufgereinigte DNA eignet sich für alle Arten von Folgereaktionen. Kit-Bestandteile: NucleoBond™ CB 100 Kit - NucleoBond AXG 100 Säulen, Puffer, Proteinase K. NucleoBond™ CB 500 Kit - NucleoBond™ AXG 500 Säulen, Puffer, Proteinase K.
  • Anionenaustauschtechnologie
  • Format: Schwerkraftflusssäulen
  • Probenmaterial: Vollblut, Buffy Coat, Zellkulturen (bis zu 20 ml Blut)
  • Fragmentgröße: 500 bp bis 300 kb
  • Ausbeute: 100 μg oder 500 μg, abhängig von der verwendeten Säule
  • Bindungskapazität: 100 g μoder 500 g, μabhängig von der verwendeten Säule
  • Vorbereitungszeit: 4 bis 5 Stunden Zur Aufreinigung von bis zu μ500 g genomischer DNA aus Vollblut.
Spezifikation
Endprodukttyp NucleoBond AXG 20 Säulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genomische DNA von Bakterien, Hefen* , Gewebe
Produkttyp NucleoBond AXG 20 Säulen
Menge 1/Packung
Ertrag 20 μg