Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ NucleoBond™ Puffersatz IV
Beschreibung
Enthalten alle erforderlichen Puffer und Enzyme (Proteinase K und RNase A) für die Extraktion genomischer DNA aus Gewebe und Bakterien. Die Verwendung dieser Puffersätze in Kombination mit NucleoBond™ AXG-Säulen ermöglicht die Isolierung von bis zu 500 μg genomischer DNA aus verschiedenen Matrizen.
Die Qualität der genomischen DNA ist außerordentlich hoch und eignet sich für alle Arten von Folgereaktionen. NucleoBond™ AXG-Säulen werden durch Schwerkraftfluss betrieben, was zu einer DNA mit hohem Molekulargewicht ohne Scherung führt. Proben werden zuerst mit Proteinase K lysiert. Vor dem Laden des Lysats in die NucleoBond™ AXG-Säule wird es mit Puffer N2 verdünnt, um eine gute Flussrate sowie eine quantitative Bindung der DNA zu gewährleisten. Nach dem effizienten Waschen wird die genomische DNA mit Hochsalzpuffer eluiert und mit Isopropanol präzipitiert. NucleoBond™ AXG Säulen sind in drei Größen erhältlich (AXG 20, AXG 100 und AXG 500). NucleoBond™ Puffersets: NucleoBond™ Pufferset III zur Isolierung genomischer DNA aus Bakterien: Für 10 AXG 500 Säulen (Maxi-Preps), 20 AXG 100 Säulen (Midi-Preps) oder 100 AXG 20 Säulen (Mini-Preps). NucleoBond™ Pufferset IV für die Isolierung genomischer DNA aus Gewebe: Für 10 AXG 500 Säulen (Maxi-Preps), 20 AXG 100 Säulen (Midi-Preps) oder 100 AXG 20 Säulen (Mini-Preps). Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie beim Kundendienst.
- NucleoBond™ AXG-Säulen mit NucleoBond™ Pufferset III für genomische DNA aus Bakterien und Hefe (für Hefe sind zusätzliche Puffer erforderlich)
- NucleoBond™ AXG-Säulen mit NucleoBond™ Pufferset IV für genomische DNA aus Bindegewebe
- Anionenaustausch-Chromatographie
- Probengröße: Bis zu 80 ml Zellkultur oder bis zu 400 mg Bindegewebe
- Ertrag: bis zu 500 μg genomischer DNA
- Schnelles und vielseitiges Trennsystem
- Säulen werden durch Schwerkraftfluss betrieben
- Hohe chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
- Hochgradig reine Nukleinsäuren, eignen sich für alle Downstream-Prozesse
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolation der DNA |
| Physikalische Form | Puffer |
| Menge | 1 Set |
| Enthält | Satz mit 125 ml Puffern G2, N2, N3, N5, Proteinase K und Rnase |
Sicherheit und Handhabung
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1