Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Finalizer
Artikelnummer. 12710941
Change view
Click to view available options
Menge:
20 x 30 ml, 20 x 1 ml
2 x 30 ml, 2 x 1 ml
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
12710941 2 x 30 ml, 2 x 1 ml 20 Stück
11922442 20 x 30 ml, 20 x 1 ml 20 Stück
2 options
Artikelnummer. 12710941
Marke: Macherey-Nagel™ 740519.20
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Konzentrat- und Entsalzungs-Plasmid- und Cosmid-DNA-Eluate, die durch Anionenaustausch-Chromatographie gewonnen werden. Der NucleoBond™ Finalizer ist eine schnelle, effiziente Alternative zur Zentrifugierung und eignet sich perfekt für alle wie auch immer gearteten Downstream-Prozesse.
Eigenschaften
  • Entsalzungshilfsmittel zum Beschleunigen des zeitaufwändigen Ausfällungsschritts nach der Anionenaustausch-Plasmidaufreinigung
  • Beseitigt die Zentrifugationsnotwendigkeit–dadurch Zeitverkürzung von >1 h auf nur 5 Minuten
  • Zwei Größen erhältlich, die mit Midi- und Maxi-Präparaten kombinierbar sind
  • Hochgradig konzentrierte Plasmid-DNA
  • Kein Verlust von DNA-Pellets oder unvollständige Solubilisierung kaum sichtbarer Ausfällungen
Anwendungen
  • Schnelle Konzentration und Entsalzung von Plasmid- und Cosmid-DNA-Eluaten, die durch Anionenaustauschchromatographie gewonnen werden
  • Typische Downstream-Prozesse:: Transfektion, In-vitro-Transkription, automatisierte oder manuelle Sequenzierung, Klonierung, Hybridisierung und PCR
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen: Schnelle Konzentration und Entsalzung von Plasmid- und Kosmid-DNA-Eluaten, die durch Anionenaustauschchromatographie gewonnen werden, typische Downstream-Prozesse: Transfektion, In-vitro-Transkription, automatisierte oder manuelle Sequenzierung, Klonierung, Hybridisierung und PCR.
Produkttyp Entsalzungswerkzeug
Menge 2 x 30 ml, 2 x 1 ml
Größe 2 bis 50kbp
Prüfzeit 5 min