Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Finalizer
Click to view available options
Menge:
20 x 30 ml, 20 x 1 ml
2 x 30 ml, 2 x 1 ml
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
Eigenschaften
- Entsalzungshilfsmittel zum Beschleunigen des zeitaufwändigen Ausfällungsschritts nach der Anionenaustausch-Plasmidaufreinigung
- Beseitigt die Zentrifugationsnotwendigkeit–dadurch Zeitverkürzung von >1 h auf nur 5 Minuten
- Zwei Größen erhältlich, die mit Midi- und Maxi-Präparaten kombinierbar sind
- Hochgradig konzentrierte Plasmid-DNA
- Kein Verlust von DNA-Pellets oder unvollständige Solubilisierung kaum sichtbarer Ausfällungen
Anwendungen
- Schnelle Konzentration und Entsalzung von Plasmid- und Cosmid-DNA-Eluaten, die durch Anionenaustauschchromatographie gewonnen werden
- Typische Downstream-Prozesse:: Transfektion, In-vitro-Transkription, automatisierte oder manuelle Sequenzierung, Klonierung, Hybridisierung und PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen: Schnelle Konzentration und Entsalzung von Plasmid- und Kosmid-DNA-Eluaten, die durch Anionenaustauschchromatographie gewonnen werden, typische Downstream-Prozesse: Transfektion, In-vitro-Transkription, automatisierte oder manuelle Sequenzierung, Klonierung, Hybridisierung und PCR. |
| Produkttyp | Entsalzungswerkzeug |
| Menge | 2 x 30 ml, 2 x 1 ml |
| Größe | 2 bis 50kbp |
| Prüfzeit | 5 min |