Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ DNA-Kit mit hohem Molekulargewicht
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
missing translation for 'unitSize'
20 Reaktionen
Description
- Hochwertige, hochmolekulare DNA (HMW) bis 200 kbp
- Geringere DNA-Scherung durch bewährte Anionenaustausch-Technologie
- Validiert mit verschiedenen Proben und Sequenzierungsplattformen
Spécification
Spécification
| Format | Midi Gravity Flow-Säulen |
| Isolation Technology | Anionenaustausch-Chromatographie |
| Probentyp | Zellkulturen, Pflanzenblätter, Festes Gewebe, Hefe, Bakterien, Flüssigprobe (z. B. Blut, Körperflüssigkeiten oder enzymatische Reaktionen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von DNA mit hohem Molekulargewicht |
| Anzahl Reaktionen | 20 |
| Probenvolumen | <300 mg human/animal tissue, <107 cultured cells, <1.5 g plant leaves, <30 mg bacteria/yeast (ground under liquid nitrogen), <300 mg bacteria/yeast (lysed enzymatically or by bead beating), <2 mL liquid sample |
| Trennungsbereich | Fragmentgröße bis zu 200 kbp, > 90 % Abbau der Fragmente < 10 kbp |
| Prüfzeit | 120 min/12 Präp. |
| Ertrag | Je nach Probenmenge und -typ |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoBond HMW DNA (20)
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Nur für Forschungszwecke
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu