Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEOBOND KITS RNA/DNA 400
Artikelnummer. 10181291
Click to view available options
:
Anzahl der Reaktionen: 10
Artikelnummer. 10181291
Marke: Macherey-Nagel™ 740651
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für die Isolierung und Aufreinigung von bis zu 80 oder 400 μg ultrareiner Gesamt-RNA
NucleoBond™ RNA/DNA 80 und 400 Kits sind für die Isolierung und Aufreinigung von bis zu 80 μg oder 400 μg RNS mit Reinstgehalt ausgelegt. Ein spezielles Herstellungsverfahren garantiert eine RNase-freie Handhabung. Aufgrund der überlegenen Auflösungsleistung von NucleoBond™ Anionenaustauschern werden Verunreinigungen weggespült und RNA und genomische DNA können getrennt eluiert werden.
Konkrete Referenzen:
M. Jiang et al. , J. Virol. Methoden
38
(1992) 205T. Roitsch et al. , Plant Physiol.
108
(1995) 285D. Godt et al. , J. Plant Physiol.
146
(1995) 231R. Ehness et al. , The Plant Cell
9
(1997) 1825S. P. Hale et al. , Science
276
(1997) 1250Inhalt des Kits: NucleoBond™ RNA/DNA 80 – NucleoBond™ AXR 80 Säulen, alle erforderlichen Puffer. NucleoBond™ RNA/DNA 400 – NucleoBond™ AXR 400 Säulen, alle erforderlichen Puffer.
  • Anionenaustausch-Technologie
  • Typische RNA-Ausbeute: 70 μg bis 300 μg aus kultivierten Zellen, 30 μg bis 150 μg aus Gewebe, 50 μg bis 200 μg aus Bakterien
  • Probenmaterial: eukaryotische kultivierte Zellen, Gewebe, Bakterien/Hefezellen
  • Fragmentgröße: 50 bp bis 300 kb
  • Bindungsvermögen: 80 μg für NucleoBond RNA/DNA 80, 400 μg für NucleoBond RNA/DNA 400
  • Vorbereitungszeit: 1.5 bis 2 Std. 5 Std.
  • Format: Schwerkraftfluss-Säulen – midi oder maxi
Spezifikation
Anzahl Reaktionen 10 Aufreinigungen
Produkttyp RNA/DNA 400
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, guanidiniumthiocyanate, tritonx-100