Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Kombigestell
Artikelnummer. 11922572
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11922572
Marke: Macherey-Nagel™ 740415
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Fasst bis zu sechs (6) NucleoBond™ Xtra Midi und vier (4) NucleoBond™ Xtra Maxi Säulen. Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Kombi-Gestell ist mit den Säulen Xtra Midi, Xtra Maxi, Xtra BAC, AX 20, AX 100, AX 500, AX 2000, AX 10000 und BAC 100 kompatibel.
NucleoBond™ Xtra ist eine neue Generation von Anionenaustauschern mit schneller Filtration, hohem Bindungsvermögen und hoher Flussrate. Im Vergleich zu anderen auf Anionenaustauschchromatographie basierender Midi- oder Maxi-Kits erhält man mit ihnen ultrareine Plasmid-DNA in etwa der Hälfte der Zeit. NucleoBond™ Die Xtra Midi und Maxi Kits enthalten besonders große Säulen, die kürzere Silika-Harz-Betten bilden. Das separat erhältliche Xtra Kombigestell nimmt Säulen beider Kits auf.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Ea., 15°C to 25°C
Beschreibung Für bis zu sechs (6) NucleoBond™ Xtra Midi und vier (4) NucleoBond™ Xtra Maxi Säulen
Endprodukttyp Nucleo Bond Xtra Combi Rack
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoBond Xtra Midi, Maxi, BAC, AX 100, 500, 2000 und 10000, BAC 100-Säulen
Produkttyp Nucleo Bond Xtra Combi Rack
Menge Je 1