Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi-Kit für Plasmid-DNA in Transfektionsqualität
Beschreibung
Merkmale
- Optimiertes Säulendesign: —Kieselgelharz zwischen den Filtern, Vorbereitungszeit nur 75 Minuten
- Der Säulenfilter —umfasste hohe Filterflussraten, parallele Lysatklärung und Beladung der Säule.
- Verbessertes Siliciumdioxidmaterial. —Typische Ausbeuten von 1.000 μg und kann über einen weiten pH-Bereich verwendet werden.
- Bewährte Anionenaustauschtechnologie, Plasmid-—DNA in Transfektionsqualität
- Die Sets enthalten: NucleoBond™ Xtra Maxi-Säulen und Filter, RNase A, Puffer (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) und Kunststoffscheiben
Anwendungen
- High-Copy-Plasmide von E. coli
- Plasmide mit niedriger Kopienzahl aus E. coli (höhere Puffervolumina erforderlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | Ja |
| Format | Maxi-Schwerkraftfluss-Säule |
| Isolation Technology | Anionenaustausch-Chromatographie |
| Anzahl Reaktionen | 100 |
| Reinheit | A260/A280:1,80–1,95 |
| RNase | Ja |
| Probenvolumen | <600 ml (hohe Kopierleistung), < 1200 ml (niedrige Kopie) |
| Größe | <300 kbp |
| Prüfzeit | 75 Minuten/Präparate |
| Ertrag | 1000 μ g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoBond Xtra Maxi
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <