Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi-Kits
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
100
Packungsgröße:
0.10 Kilogramm
100 Ansätze
50 Ansätze
Beschreibung
Eigenschaften
- Optimierte Säulenkonstruktion—zwischen Filtern gepacktes Silikonharz, in nur 75 Minuten vorbereitet
- Säulenfilter enthalten—hohe Filterflussraten, Lysatklärung und Beladen der Säule erfolgen parallel
- Verbessertes Silikamaterial—Typische Ausbeute von 1,000 μg, über einen breiten pH-Wertebereich verwendbar
- Bewährte Anionenaustausch-Technologie —Für Transfektionen geeignete Plasmid-DNA
- Kits enthalten: NucleoBond™ Xtra Maxi Säulen und Filter, RNase A, Puffer (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) und Kunststoff-Unterlegscheiben
Anwendungen
- High-Copy-Plasmide von E. coli
- Plasmide mit niedriger Kopienzahl aus E. coli (höhere Puffervolumina erforderlich)
Specifications
Specifications
| Puffer | Ja |
| Format | Maxi-Schwerkraftfluss-Säule |
| Isolation Technology | Anionenaustausch-Chromatographie |
| Anzahl Reaktionen | 100 |
| Reinheit | A260/A280:1,80–1,95 |
| RNase | Ja |
| Probenvolumen | <600 ml (High Copy), <1200 ml (Low Copy) |
| Größe | <300 kbp |
| Prüfzeit | 75 Minuten/Präparate |
| Ertrag | 1000 μ g |
Safety and Handling
Signal Word
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <