Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus EF
Código de producto. 12748422
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
Tamaño de la unidad:
2.80 Kilogramm
50 Ansätze
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12748422
Marca: Macherey-Nagel™ 740426.50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Reinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute. Das NucleoBond™ Xtra Maxi Plus EF Kit repräsentiert die neue Generation von Anionenaustauschern, die hohe Ausbeuten in extrem kurzer Zeit ermöglichen. Das Xtra Kit enthält NucleoBond™ Finalizer, um die DNA-Ausfällung zu beschleunigen.
Eigenschaften
  • Endotoxin-frei
  • Plasmid-DNA mit weniger als 0.05 EU/μg für die Transfektion hochgradig empfindlicher Zellen
  • Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
  • Optimiertes Säulendesign – Maxi Prep in 50 min.
  • Säulenfilter enthalten – hohe Filterflussraten, gleichzeitige Lysatklärung und Säulenbeladung
  • Verbessertes Silika-Material – typische Ausbeuten von 1,000 μg (Maxi)
  • NucleoBond™ Xtra PLUS EF Kits enthalten NucleoBond™ Finalizer, um die DNA-Ausfällung zu beschleunigen
Anwendungen
  • High-Copy-Plasmide von E. coli
  • Plasmide mit niedriger Kopienzahl aus E. coli (höhere Puffervolumina erforderlich)
Especificaciones
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Anzahl Reaktionen 50
Probenvolumen <600 mL (high copy), <1200 mL (low copy)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado