Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi EF, Midi-Kit für endotoxinfreie Plasmid-DNA
Artikelnummer. 12773550
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
Packungsgröße:
10 Reaktionen
50 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
12773550 10 10 Reaktionen
12798412 50 50 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12773550 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740420.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.98 €
    169.05 € / 10 Reaktionen
    Sparen 36.93 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute. Das NucleoBond™ Xtra Midi EF Kit repräsentiert die neue Generation von Anionenaustauschern, die hohe Ausbeuten in extrem kurzer Zeit ermöglichen.
Merkmale
  • Endotoxin-frei
  • Plasmid-DNA mit weniger als 0,05 EU/μg für die Transfektion hochempfindlicher Zellen
  • Patentierte Endotoxinentfernung durch zusätzlichen Waschschritt – Keine zusätzliche Eisinkubation erforderlich
  • Optimiertes Säulendesign – Midi-Zubereitung in 45 Minuten.
  • Spaltenfilter enthalten – hohe Filterflussraten, parallele Lysatreinigung und -beladung der Säule
  • Verbessertes Siliciumdioxidmaterial – typische Ausbeute von 400 μg (Midi)
Anwendungen
  • High-Copy-Plasmide von E. coli
  • Plasmide mit niedriger Kopienzahl aus E. coli (höhere Puffervolumina erforderlich)
Spezifikation
Puffer Ja
Format Midi-Schwerkraftströmungssäule
Isolation Technology Anionenaustausch-Chromatographie
Anzahl Reaktionen 10
RNase Ja
Probenvolumen <200 ml (hohe Kopie), < 400 ml (niedrige Kopie)
Größe <300 kbp
Ertrag 400 μ g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoBond Xtra Midi EF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol(diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution(diluted < 2 %),dodecyl sulfate,sodium s