Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus EF
Artikelnummer. 12718422
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
Packungsgröße:
0.10 KG
50 Ansätze
Artikelnummer. 12718422
Marke: Macherey-Nagel™ 740422.50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute. Das NucleoBond™ Xtra Midi Plus EF-Kit repräsentiert die neue Generation von Anionenaustauschern, die hohe Ausbeuten in extrem kurzer Zeit ermöglichen. Das Plus Kit enthält NucleoBond™ Finalizer, um die DNA-Ausfällung zu beschleunigen.
Eigenschaften
  • Endotoxin-frei
  • Plasmid-DNA mit weniger als 0.05 EU/μg für die Transfektion hochgradig empfindlicher Zellen
  • Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
  • Optimiertes Säulendesign – Midi-Prep in 45 min.
  • Säulenfilter enthalten – hohe Filterflussraten, gleichzeitige Lysatklärung und Säulenbeladung
  • Verbessertes Silika-Material – typische Ausbeuten von 400 μg (Midi)
  • NucleoBond™ Xtra EF Kits enthalten NucleoBond™ Finalizer zum Beschleunigen der DNA-Ausfällung.
Anwendungen
  • High-Copy-Plasmide von E. coli
  • Plasmide mit niedriger Kopienzahl aus E. coli (höhere Puffervolumina erforderlich)
Spezifikation
Puffer Ja
Format Midi Gravity Flow-Säulen
Isolation Technology Anionenaustausch-Chromatographie
Endprodukttyp Nucleo Bond Xtra Midi Plus EF
Anzahl Reaktionen 50
Produkttyp Nucleo Bond Xtra Midi Plus EF
RNase Ja
Probenvolumen < 200, < 400 μl
Größe <300 kbp
Ertrag 400 μ g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi