Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C8 ec HPLC-Säulen
Artikelnummer. 12438327 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12438327
Marke: Macherey-Nagel™ 760060.20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 10,50%; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Octyl
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octyl
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Flussrate 1 ml/min
Zur Verwendung mit Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 125 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 1 bis 9
Porengröße 110 Å
Porenvolumen 0,9 ml/g
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L7
Stationäre Phase Gehäuse C8
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 10,50%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl
Typ EC-Säule
Verfahren Analytische HPLC