Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 Analytische HPLC EC-Säule
Artikelnummer. 12728712 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
12728712 50 mm 4,6 mm 1 Stück
12488307 250 mm 4 mm 1 Stück
12713590 150 mm 4,6 mm 1 Stück
12498307 250 mm 4,6 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12728712 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 760023.46
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Normalphase
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Metallverunreinigung <10 ppm
Kompatibilität der mobilen Phase n-Heptan
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel n-Heptan
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L3
Stationäre Phase Silika
Verpackungsmaterial Silika
Säulentyp Normalphase
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Normalphase
Produkttyp EC-Analysesäule