Spezifikation
| Säulenchemie | Silika |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Monomeres Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 bis 9 |
| Mehr anzeigen |