Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18
Artikelnummer. p-8012195 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
12401788 125 mm 2 mm 1 Stück
12438307 250 mm 2 mm 1 Stück
12458307 50 mm 2 mm 1 Stück
12411788 125 mm 3 mm 1 Stück
12448307 250 mm 3 mm 1 Stück
12468307 50 mm 3 mm 1 Stück
12428317 100 mm 4,6 mm 1 Stück
12428307 125 mm 4,6 mm 1 Stück
12408317 150 mm 4,6 mm 1 Stück
10051752 250 mm 4,6 mm 1 Stück
10528403 50 mm 4,6 mm 1 Stück
10756902 125 mm 4 mm 1 Stück
12707800 75 mm 4,6 mm 1 Stück
12478307 50 mm 4 mm 1 Stück
10013091 250 mm 4 mm 1 Stück
15 options
Artikelnummer. 12401788
Marke: Macherey-Nagel™ 760001.20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 17,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Monomeres Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 125 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 9
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 17,50%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ EC-Analysesäule