Spezifikation
| Säulenchemie | Silika |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octyl |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Flussrate | 1 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Mehr anzeigen |