Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C8 EC-Säule für die HPLC
Artikelnummer. 12605979 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
12605979 100 mm 4,6 mm 1 Stück
12478477 250 mm 2 mm 1 Stück
12428477 125 mm 2 mm 1 Stück
12488467 50 mm 2 mm 1 Stück
12438477 125 mm 3 mm 1 Stück
12488477 250 mm 3 mm 1 Stück
12498467 50 mm 3 mm 1 Stück
12468477 150 mm 4,6 mm 1 Stück
12458477 125 mm 4,6 mm 1 Stück
12408487 250 mm 4,6 mm 1 Stück
12418477 50 mm 4,6 mm 1 Stück
12448477 125 mm 4 mm 1 Stück
12615979 75 mm 4,6 mm 1 Stück
12498477 250 mm 4 mm 1 Stück
12408477 50 mm 4 mm 1 Stück
15 options
Artikelnummer. 12605979
Marke: Macherey-Nagel™ 760704.46
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 10,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octyl
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Flussrate 1 ml/min
Zur Verwendung mit Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 9
Porengröße 110 Å
Lösungsmittel Gehäuse C8
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L7
Stationäre Phase Gehäuse C8
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 10,50%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl
Typ EC-Säule
Verfahren Analytische HPLC