Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytische EC-Standardsäule
Artikelnummer. 10616833 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Lösungsmittel:
Acetonitril/Wasser
n-Heptan
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Lösungsmittel unitSize
10616833 125 mm 4,6 mm Acetonitril/Wasser 1 Stück
12438377 125 mm 4,6 mm n-Heptan 1 Stück
12498367 150 mm 4,6 mm n-Heptan 1 Stück
10606833 250 mm 4,6 mm Acetonitril/Wasser 1 Stück
12448377 150 mm 4,6 mm Acetonitril/Wasser 1 Stück
12428377 125 mm 4 mm n-Heptan 1 Stück
10242843 125 mm 4 mm Acetonitril/Wasser 1 Stück
12408377 250 mm 4 mm n-Heptan 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10616833
Marke: Macherey-Nagel™ 760153.46
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Cyano
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 125 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 8
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L10
Stationäre Phase Cyano (CN)
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 7%
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Normal- und Umkehrphase
Typ EC-Analysesäule