Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytische EC-Standardsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Silika |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Cyano |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | n-Heptan |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 bis 8 |
| Mehr anzeigen |